Principaux documents
596949
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyrimidine
96%
1 G
26,10 €
5 G
77,10 €
26,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
26,10 €
5 G
77,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H2BrClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
96%
26,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
73-79 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Clé InChI
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable