569607
5-Bromo-2-iodopyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
113-117 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Clé InChI
HSNBRDZXJMPDGH-UHFFFAOYSA-N
Application
- 5-bromopyridyl-2-magnesium chloride via reaction with isopropylmagnesium chloride solution
- 5-bromo-2-pyridylzinc iodide via treatment with active zinc in tetrahydrofuran
- 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine via halogen/trifluoromethyl displacement reaction
- (5-bromopyridin-2-yl)zinc(II) chloride via multi-step synthesis
- 5,5′-dibromo-2,2′-bipyridine via multi-step synthesis
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable