630551
(2-Ethylhexyl)magnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
126,00 €
About This Item
126,00 €
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.863 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCC(CC)C[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-4-6-7-8(3)5-2;;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
NDCJRLBSQQDNOO-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- 3-ethyl-N,N-dimethyl-1-(pyridin-2-yl)heptan-1-amine, a pyridyl amine ligand, which is used in the polymerization of olefins.[1]
- Diphenylbis(2-ethylhexyl) germane from diphenylgermanium dichloride by Grignard addition reaction.[2]
- Dichloro (dodecyl) 2-ethylhexylsilane, a key intermediate that is used in the preparation of silafluorene-based copolymers.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-13.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-25 °C - closed cup