Principaux documents
687952
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
Synonyme(s) :
Cyclohexylmethylmagnesium bromide
50 ML
278,00 €
278,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
278,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H13BrMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
278,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Densité
0.966 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Br[Mg]CC1CCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZBCIOGFGZRNNEC-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant involved in:
  • Isomerization polymerization of alkenylcyclohexanes
  • Intramolecular rearrangements of vinylidenecyclopropanes
  • Cycloisomerization of cyclic and acyclic enynes
Additionally reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Dipeptidyl boronic acid proteasome inhibitors
  • Substituted 1,3-dihydroindole-2-ones with antitumor effects
  • Sulfur-free transition state nucleoside analog inhibitors of methylthioadenosine nucleosidase and phosphorylase
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C
Questions
  1. What solution is this in (ie: THF)? What is the concentration (ie: 0.2M, 1M, 2M...)?
    1 answer
    1. The concentration of this product ranges from 0.40 - 0.60 M in THF. The exact concentration is listed on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/687952-50ML0000235108.pdf
      Please see the link below to the SDS which lists each component in Section 3:
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/687952