Principaux documents
335363
Sigma-Aldrich
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II)
Synonyme(s) :
(1,3-dppp)NiCl2, 1,3-Bis(diphenylphosphino)propane nickel(II) chloride, Ni(dppp)Cl2
5 G
77,50 €
25 G
131,00 €
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
77,50 €
25 G
131,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H5)2P(CH2)3P(C6H5)2]NiCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
542.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
77,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Cross Couplings
Pf
213 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Ni]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)CP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26P2.2ClH.Ni/c1-5-14-24(15-6-1)28(25-16-7-2-8-17-25)22-13-23-29(26-18-9-3-10-19-26)27-20-11-4-12-21-27;;;/h1-12,14-21H,13,22-23H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
ZBQUMMFUJLOTQC-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Synthesis of block-copolythiophenes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acids
  • Solid state metathesis polycondensation
  • Polymerization of poly(3-alkoxythiophene)s
  • Diastereoselective Nozaki-Hiyama-Kishi coupling reactions of C1-C19 fragment of macrolide antibiotic aplyronine A
  • Transfer condensation polymerization of conjugated polymers
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]dichloronickel(II) can be used as a precursor to synthesize metal-fullerene coordination complexes by reduction method.[1]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The ?2 Complex of Nickel Bis (diphenylphosphanyl) propane with Fullerene
Konarev DV, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2011(6), 816-820 (2011)
Renxuan Xie et al.
Nature communications, 11(1), 893-893 (2020-02-16)
The glass transition temperature (Tg) is a key property that dictates the applicability of conjugated polymers. The Tg demarks the transition into a brittle glassy state, making its accurate prediction for conjugated polymers crucial for the design of soft, stretchable
Verónica Fernández-Stefanuto et al.
Frontiers in chemistry, 8, 208-208 (2020-04-09)
Surfactants have a great number of applications. Among these chemicals, petroleum sulfonates have been widely used due to their effectiveness in reducing interfacial tension. This is the case of sodium octylnaphthalene sulfonate which is a solid with a very low
Xiaoyu Li et al.
Nature communications, 8, 15909-15909 (2017-06-27)
Micelles formed by the self-assembly of block copolymers in selective solvents have attracted widespread attention and have uses in a wide variety of fields, whereas applications based on their electronic properties are virtually unexplored. Herein we describe studies of solution-processable
Tomasz Jarosz et al.
Polymers, 11(2) (2019-04-10)
A type of graft copolymer based on polysiloxane and regioregular poly(3-hexylthiophene) (P3HT) has been synthesised and its properties have been studied alongside those of its parent conjugated polymer-regioregular P3HT. Electrochemical analysis has revealed more significant changes in conformation of the
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf