Principaux documents
440671
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
≥99 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Deuterated 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, Deuterated HFP, HFIP-d2, HFP-d2, Hexafluoroisopropanol-d2
1 G
116,00 €
10 G
565,00 €
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
116,00 €
10 G
565,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2CDOD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
116,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.05% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.275 (lit.)
pb
59 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.615 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D
Clé InChI
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sara La Manna et al.
Biochimie, 138, 106-115 (2017-05-10)
Interleukin-22 (IL-22) belongs to the family of IL-10 cytokines and is involved in a wide number of human diseases, including inflammatory disorders and cancer pathology. The ligand-receptor complex IL-22/IL-22R plays a key role in several pathways especially in the regulation