Principaux documents
635669
Sigma-Aldrich
4-Isopropylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
50 ML
262,00 €
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 ML
262,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H4CH(CH3)2MgBr
Poids moléculaire :
223.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
0.5 M in THF
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc([Mg]Br)cc1
InChI
1S/C9H11.BrH.Mg/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9;;/h4-8H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
VLHDTCQJXYKEJT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup