187437
Bis(trimethylsilyl)acetylene
99%
Synonyme(s) :
BTMSA
61,90 €
About This Item
61,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.427 (lit.)
pb
136-137 °C (lit.)
Pf
21-24 °C (lit.)
Densité
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H18Si2/c1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
ZDWYFWIBTZJGOR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.