Principaux documents
590177
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
97%
1 G
90,20 €
90,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
90,20 €
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4910 (lit.)
pb
123-124 °C (lit.)
Densité
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)cc(c1)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h1,3-5H
Clé InChI
OTDGZDMGSFBZLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup