Principaux documents
467006
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-2-fluorobenzene
97%
1 G
33,50 €
33,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
33,50 €
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.526 (lit.)
pb
150 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
Clé InChI
YFPQIXUNBPQKQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Ethynyl-2-fluorobenzene, a fluorinated benzene derivative, is a terminal alkyne.[1]
Application
1-Ethynyl-2-fluorobenzene has been employed in the cross-coupling[2] of phenylacetylenes. It may be used in the preparation of 3-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-6-(2-fluorophenyl)-2,3-dihydrofuro-[2,3-d]pyrimidin-2-one[3] and 4-(2-fluorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.[4]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Macromolecular Chemistry and Physics, 196, 1769-1769 (1995)
Halophenyl furanopyrimidines as potent and selective anti-VSV agents.
McGuigan C, et al.
Antiviral Chem. Chemother., 14(3), 165-165 (2003)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(19), 2635-2644 (2014)
Synthesis of Novel 1-Hydroxy-2-(1, 2, 3-triazol-1-yl) ethylphosphonates and 2-Hydroxy-3-(1, 2, 3-triazol-1-yl) propylphosphonates.
Glowacka IE, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 186(3), 431-449 (2011)
Tetrahedron Letters, 35, 3689-3689 (1994)