Principaux documents
206512
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-ethynylbenzene
97%
1 G
84,90 €
84,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
84,90 €
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H4Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
84,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
64-67 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C8H5Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
Clé InChI
LTLVZQZDXQWLHU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
1-Bromo-4-ethynylbenzene was used in the synthesis of 1-bromo-4-(4′-tetrahydropyranyloxy-1′-ethynylphenyl)benzene[1].
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Long TM and Swager TM.
Journal of Materials Chemistry, 12(12), 3407-3412 (2002)