Principaux documents
242802
Sigma-Aldrich
Sulfoacetic acid
technical grade
Synonyme(s) :
2-Sulfoacetic acid, Carboxymethylsulfonic acid, Sulfoethanoic acid
5 G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO3SCH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Pf
81-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H4O5S/c3-2(4)1-8(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H,5,6,7)
Clé InChI
AGGIJOLULBJGTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfoacetic acid was used in the synthesis of ethyl ester by esterification in refluxing ethanol[1].
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
H T Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 8(3), 289-294 (1999-01-01)
Sulfoacetic acid, phosphoramidate, and phosphoramide analogs of the ACAT inhibitors, CI-999 and CI-1011 were synthesized. The structure-activity relationships of these compounds as ACAT inhibitors are described.