Principaux documents
556432
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Synonyme(s) :
1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzen, 1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-ethynylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene, 4-Ethynyl(trifluoromethyl)benzene, 4-Ethynyl-trifluorotoluene, 4-Trifluorophenylacetylene, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyne, p-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
5 G
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
104,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CC6H4CF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4650 (lit.)
pb
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h1,3-6H
Clé InChI
XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene reacts with ethanol to afford the corresponding α,β-alkynyl ester.[1] 4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene plays the role of a functionalized alkyne in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reaction on BrPP thin films.[2]
Application
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene may be used to synthesize the following:
  • 6,13-bis(4-trifluoromethylphenylethynyl)pentacene[3]
  • 1,2-dialkynylimidazoles[4]
  • trans-[Co(cyclam)(p-CCC6H4CF3)2]OTf complex (where cyclam - 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane; 4-ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene - p-CCC6H4CF3; OTf- trifluoromethane sulfonate)[5]
  • 3-spiroazetidinimine-2-oxindoles[6]
Used to synthesize self-assembled monolayers (SAMs).[7]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
69.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Thakker U P, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 411, 158- 164 (2014)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 541-550 (2004)
Synthesis of α, β-Alkynyl Esters and Unsymmetrical Maleate Esters Catalyzed by Pd/C; An Efficient Phosphine-Free Catalytic System for Oxidative Alkoxycarbonylation of Terminal Alkynes.
Gadge ST and Bhanage BM.
Synlett, 24(8), 981-986 (2013)
Rodney T Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(5), 3388-3393 (2009-11-12)
A brominated plasma polymer (BrPP) thin film was fabricated on a variety of substrate surfaces (silicon wafers, glass, gold, and polymers) via the radio frequency glow discharge of 1-bromopropane. This BrPP thin film was highly adherent and stable and was
"A Copper-Catalyzed One-Pot, Three-Component Diastereoselective Synthesis of 3-Spiroazetidinimine-2-oxindoles and Their Synthetic Transformation into Fluorescent Conjugated Indolones"
Periyaraja S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(5), 954-965 (2014)