762261
Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinylidene][[5-[(dimethylamino)sulfonyl]-2-(1-methylethoxy-O)phenyl]methylene-C]ruthenium(II)
Synonyme(s) :
Zhan Catalyst-1B
56,80 €
About This Item
56,80 €
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES
[Ru+2](=C2N(CCN2c4c(cc(cc4C)C)C)c3c(cc(cc3C)C)C)=Cc1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)N(C)C)OC(C)C.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C21H26N2.C12H17NO3S.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-9(2)16-12-7-6-11(8-10(12)3)17(14,15)13(4)5;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3,6-9H,1-2,4-5H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
OXLURKCRXVAJQS-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
- In the preparation of hybrid olefin metathesis catalysts, with increased catalytic activity via immobilization on molecular seives. supports[1]
- As a catalyst in the synthesis of divergent dendrimer[2]
- In ring-closure metathesis (RCM) reaction.[3]
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable