Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
569755
Sigma-Aldrich
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Umicore, 97%
Synonyme(s) :
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M72 (C627), Hoveyda-Grubbs Catalyst® de 2ème génération, (1,3-Bis-(2,4,6-triméthylphényl)-2-imidazolidinylidène)dichloro(o-isopropoxyphénylméthylène)ruthénium, Dichloro[1,3-bis(2,4,6-triméthylphényl)-2-imidazolidinylidène](2-isopropoxyphénylméthylène)ruthénium(II), Grubbs Catalyst® C627
100 MG
46,90 €
500 MG
80,30 €
2 G
248,00 €
10 G
576,00 €
25 G
1 200,00 €
46,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
46,90 €
500 MG
80,30 €
2 G
248,00 €
10 G
576,00 €
25 G
1 200,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H38Cl2N2ORu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
626.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Pf
216-220 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3c(C)cc(C)cc3C)c4c(C)cc(C)cc4C
InChI
1S/C21H26N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
ZRPFJAPZDXQHSM-UHFFFAOYSA-L
Application
Ce produit est une version sans phosphine du catalyseur de Grubbs de 2e génération. Sa réactivité est comparable, mais il amorce les réactions plus facilement à basse température. Il est efficace pour la métathèse des substrats déficients en électrons, notamment les oléfines fluorées. Son efficacité est prouvée dans plusieurs applications pharmaceutiques à grande échelle.
Il peut être utilisé comme catalyseur pour la métathèse croisée (CM) oléfines/oléfines fluorées[1], la métathèse de fermeture de cycle (RCM)[2], la métathèse d'ouverture de cycle (ROM)[3] et une séquence comprenant une réaction de métathèse suivie d'une dihydroxylation de la double liaison nouvellement formée[4].
Apprenez-en davantage sur nos catalyseurs de métathèse
Informations légales
Produit par Umicore
Produit sous licence
Ce produit, sa fabrication et son utilisation font l′objet d′un ou plusieurs brevets américains (et équivalents étrangers) publiés ou en instance, détenus ou contrôlés par Umicore PMC. L'achat de ce produit auprès d'Umicore PMC par l′intermédiaire de Sigma-Aldrich, ses sociétés affiliées ou leurs distributeurs agréés confère à l'acheteur une licence limitée, unique, non exclusive, non transférable et non cessible. L'utilisation de ce produit par l'acheteur peut violer des brevets détenus ou contrôlés par des tiers. Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de s'assurer que son utilisation du produit n'enfreint pas les droits conférés par le brevet de tiers ou ne sort pas du domaine d′application de la licence accordée ici.
Pour toute information complémentaire sur le produit, veuillez vous adresser à votre contact Umicore PMC local à l′adressehttp://www.pmc.umicore.com
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Structure activity relationships of 5-, 6-, and 7-methyl-substituted azepan-3-one cathepsin K inhibitors.
Yamashita DS, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(5), 1597-1612 (2006)
Synthesis of the HCV protease inhibitor Vaniprevir (MK-7009) using ring-closing metathesis strategy.
Kong J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 77(8), 3820-3828 (2012)
S Imhof et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17), 1692-1693 (2002-09-21)
The E-selective cross metathesis (CM) of fluorinated olefins with various functionalised alkenes in good to excellent yields is reported.
Brian H White et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(48), 14901-14904 (2003-12-04)
Ring-opening/ring-closing metathesis on cyclobutene-containing substrates with angular oxygen functionality provides a stereospecific introduction of 1,5-bis-dienes required for an anion-accelerated oxy-Cope rearrangement. The reaction sequence offers generally a stereocontrolled preparation of a variety of medium ring-containing bicyclic ring systems, while rearrangement
Kevin M Kuhn et al.
Organic letters, 12(5), 984-987 (2010-02-10)
A series of ruthenium catalysts have been screened under ring-closing metathesis (RCM) conditions to produce five-, six-, and seven-membered carbamate-protected cyclic amines. Many of these catalysts demonstrated excellent RCM activity and yields with as low as 500 ppm catalyst loadings.
Contenu apparenté
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews