Principaux documents
720224
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromopyridine
97%
1 G
34,70 €
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
34,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
34,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
142-146 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H5BrN2/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H,(H2,7,8)
Clé InChI
BAQKUNMKVAPWGU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable