Principaux documents
690066
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2′-bipyridine
97%
Synonyme(s) :
2-Bromo-6-(2-pyridyl)pyridine, 6-Bromo-2,2′-bipyridyl, 6-Bromo-[2,2′]bipyridinyl
1 G
185,00 €
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
185,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.08
Beilstein:
130238
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
185,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (HPLC)
97%
Forme
lumps
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cccc(n1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H7BrN2/c11-10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H
Clé InChI
NCRIDSGPLISUEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sarah Keller et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(40), 14263-14276 (2018-05-24)
Heteroleptic [Cu(P^P)(N^N)][PF6] complexes, where N^N is a halo-substituted 2,2'-bipyridine (bpy) and P^P is either bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether (POP) or 4,5-bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene (xantphos) have been synthesized and investigated. To stabilize the tetrahedral geometry of the copper(i) complexes, the steric demands of the bpy ligands