Principaux documents
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO (Benzaldehyde) resin
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
4-Benzyloxybenzaldehyde, polymer-bound, Aldehyde, polymer-bound, Wang aldehyde resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
StratoSpheres
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reactivity: nucleophile reactive
Ampleur du marquage
3.0 mmol/g loading
Taille des particules
50-100 mesh
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Informations légales
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable