Documents
564796
Sigma-Aldrich
Phenol, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.5-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable