Documents
537276
Sigma-Aldrich
4-(Benzyloxy)benzyl chloride, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
Benzyloxybenzyl chloride, polymer-bound, Wang chlorinated resin, [4-(Chloromethyl)phenoxymethyl]polystyrene cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.5-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Groupe fonctionnel
alcohol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.ClCc3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable