497061
Merrifield′s peptide resin
100-200 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Synonyme(s) :
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
54,60 €
About This Item
54,60 €
Produits recommandés
Réticulation
1 % cross-linked
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Clé InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves