539821
2-Methylpropane
99.995%
Synonyme(s) :
Isobutane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.01 (21 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
72.2 psi ( 37.7 °C)
Essai
99.995%
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Limite d'explosivité
8.3 %
pb
−12 °C (lit.)
Pf
−160 °C (lit.)
Densité
2.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3
Clé InChI
NNPPMTNAJDCUHE-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Vanne de régulation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-117.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-83 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)