Principaux documents
Z146870
Sigma-Aldrich
Vanne anti-retour
Viton® O-ring, stainless steel valve
1 EA
180,00 €
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
180,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
Nomenclature NACRES :
NB.51
180,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Viton® O-ring
stainless steel valve
Paramètres
-20-400 °F temp. range
Description générale
Pression max : 3 000 psig. Entrées 1/4 × 1/4 po NPTF. Se fixe à la sortie du détendeur pour empêcher un retour des gaz et des liquides dans le détendeur ou la bouteille.
Limites de température de fonctionnement :
Viton : -29 ° C à 204,5 °C (-20 °F à 400 °F)
EPR : -54° C à 149 °C (-65 °F à 300 °F)
Néoprène : 27 °C à 149 °C (80 °F à 300 °F)
Informations légales
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company