530735
Chloroforme-d
≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer, 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Deutérochloroforme
73,50 €
About This Item
73,50 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥99.8 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
0.5 wt. % silver foil as stabilizer
0.03 % (v/v) TMS
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
60.9 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spectroscopie RMN permet de déterminer la structure et la pureté des molécules via l'étude de l'état des spins nucléaires dans un puissant champ magnétique.