Principaux documents
1.03296
Sigma-Aldrich
Chloroform-D1
0.03 vol.% TMS, deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy (stabilized with silver) MagniSolv
Synonyme(s) :
Chloroform-D1, Deuterochloroform
25 ML
40,40 €
100 ML
102,00 €
40,40 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
40,40 €
100 ML
102,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CCl3D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
Numéro de classement CE :
212-742-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
40,40 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
211 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
695 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
0.03% Tetramethylsilane (NMR)
pb
60 °C/1013 hPa
Pf
-64.1 °C
Solubilité
4.6 g/L
Densité
1.50 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(Cl)(Cl)[2H]
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Description générale
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Remarque sur l'analyse
Deuteration degree: ≥ 99.8 %
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.01 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum): 0.03%
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informations légales
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)