Principaux documents
343803
Sigma-Aldrich
Méthanol-d4
≥99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Alcool méthylique-d3, Tétradeutérométhanol
5 G
123,00 €
10 X 0.75 ML
139,00 €
10 X 1 ML
170,00 €
10 G
201,00 €
50 G
696,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
123,00 €
10 X 0.75 ML
139,00 €
10 X 1 ML
170,00 €
10 G
201,00 €
50 G
696,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CD3OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.07
Beilstein:
1733278
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pureté isotopique
≥99.8 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
0.03 % (v/v) TMS
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.025% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
pb
65.4 °C (lit.)
Pf
-99 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
mixture
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Description générale
Methanol-d4 is a deuterated NMR solvent containing 0.03 % (v/v) TMS (trimethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses.
Application
Methanol-d4 may be used as a solvent to analyze the rate of exchange of methoxyl group in camphor and norcamphor dimethyl ketals.[1]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Antithrombotic Phenolics from the Stems of Parthenocissus tricuspidata Possess Anti-inflammatory Effect.
Nguyen PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(6), 1763-1763 (2014)
Far-Infrared and Raman Spectra of Solid Methanol and Methanol-d4.
Durig JR, et al.
J. Chem. Phys. , 54(11), 4863-4870 (1971)
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf