Principaux documents
151947
Sigma-Aldrich
Méthanol-d4
≥99.8 atom % D
Synonyme(s) :
Alcool méthylique-d3, Tétradeutérométhanol
About This Item
Formule linéaire :
CD3OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.07
Beilstein:
1733278
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pureté isotopique
≥99.8 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (lit.)
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
Impuretés
≤0.025% water
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
pb
65.4 °C (lit.)
Pf
-99 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Application
Le méthanol-d4 a été utilisé comme solvant pour les analyses de spectre de résonance magnétique nucléaire suivantes :
  • caractérisation des composés phénoliques séparés de l′huile d′olive par chromatographie en phase liquide à haute performance.
  • acide vanillique et 4-hydroxy-3-méthoxystyrène formés par biotransformation de Rhodotorula rubra.
Produits recommandés
Découvrez ChemisTwin®, notre tout nouveau portail en ligne de confirmation d'identité et de quantification des spectres RMN. Cliquez ici pour en savoir plus ou contactez-nous pour bénéficier d'un essai gratuit.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Mechanisms of ferulic acid conversions to vanillic acid and guaiacol by Rhodotorula rubra
Huang Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 268(32), 23954-23958 (1993)
Simple and Hydrolyzable Compounds in Virgin Olive Oil. 3.
Spectroscopic Characterizations of the Secoiridoid Derivatives
Montedoro G, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41, 2228-2234 (1993)
Eric M Rosenberg et al.
Cell chemical biology, 26(5), 662-673 (2019-03-05)
The G protein-coupled receptor (GPCR) CXCR4 is a co-receptor for HIV and is involved in cancers and autoimmune diseases. We characterized five purine or quinazoline core polyamine pharmacophores used for targeting CXCR4 dysregulation in diseases. All were neutral antagonists for
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH
Articles
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Contenu apparenté
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
La spectroscopie RMN permet de déterminer la structure et la pureté des molécules via l'étude de l'état des spins nucléaires dans un puissant champ magnétique.