Principaux documents
612200
Sigma-Aldrich
Chloroforme-d
99.8 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
Synonyme(s) :
Deutérochloroforme
100 G
67,70 €
67,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
67,70 €
About This Item
Formule linéaire :
CDCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.38
Beilstein:
1697633
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
67,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pureté isotopique
99.8 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Contient
0.05 % (v/v) TMS
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0100% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
60.9 °C (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
Clé InChI
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Description générale
Chloroform-d (deuterochloroform, CDCl3) is a deuterated NMR solvent containing 0.05% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. It may be synthesized by reacting trichloroacetophenone and sodium deuteroxide.[1] The influence of the number of pulses on its multiphoton decomposition (MPD) has been studied.[2] Infrared spectral studies of C-D stretching and bending motions of CDCl3 in different solvents have been investigated.[3] The effect of chloroform-d on the interaction of water with activated carbons has been analyzed.[4] The dependence of molecular reorientation of deuterated chloroform on pressure and temperature has been studied by Raman spectroscopy.[5]
Application
Chloroform-d may be used in the synthesis of dichlorofluoromethane-d.[6]
Produits recommandés
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)