151793
Acetone-d6
99.9 atom % D
Synonyme(s) :
Hexadeuteroacetone
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
Pureté isotopique
99.9 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Conditionnement
Sure/Seal™ of 100 g
ampule of 0.75 mL, 1 mL, 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.0500% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.355 (lit.)
Point d'ébullition
55.5 °C (lit.)
Pf
−93.8 °C (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produits recommandés
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-19 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Articles
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.