527742
2-Cyanobenzoic acid
technical grade
Synonyme(s) :
o-Carboxybenzonitrile, NSC 193443
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Forme
solid
Pf
212 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
nitrile
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
DTNSDCJFTHMDAK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- T-box riboswitch antiterminator RNA-binding oxazolidinone derivatives
- Benzoate modified β-cyclodextrin derivatives
- Pyrrolo[1,2-f]triazines for use as JAK2 inhibitors
Reactant involved in:
- Decarboxylation
- Decarboxylative halogenation
- Protodecarboxylation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable