Documents
647616
Sigma-Aldrich
Methyl 4-amino-2-methoxybenzoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(OCH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
155-159 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(N)cc1OC
InChI
1S/C9H11NO3/c1-12-8-5-6(10)3-4-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
Clé InChI
YUPQMVSYNJQULF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature