Principaux documents
328901
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Nitro-α,α,α-trifluor-p-toluic acid
1 G
22,40 €
22,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
22,40 €
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H3(CF3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.12
Beilstein:
1985588
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
22,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Pf
134-138 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
nitro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
Clé InChI
MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid was used in preparation of 4-trifluoromethyl anthranilic acid.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Przemysław Szczeciński et al.
Acta biochimica Polonica, 55(4), 749-752 (2008-11-29)
Organic extracts of six urine samples from children treated with nitisinone, a medicine against tyrosinemia type I, were investigated by (1)H and (19)F NMR spectroscopy. The presence of unchanged 2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (NTBC), 6-hydroxy-2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione (NTBC-OH) and 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid (NTFA) as well as
Hanna Barchanska et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 171, 15-21 (2019-04-09)
Nitisinone (2-(2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, NTBC) was the first synthetically produced triketone herbicide. However, its unsatisfactory herbicidal properties, negative impact on the natural environment and the high cost of synthesis have hindered its commercialization as a plant protection agent. Nevertheless, NTBC has become