C89803
4-Cyanobenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
Terephthalic acid mononitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid crystal
Pf
219-221 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H5NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,(H,10,11)
Clé InChI
ADCUEPOHPCPMCE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable