264296
2,4-Difluorobenzoic acid
98%
25,60 €
About This Item
25,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
188-190 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable