524716
4-Aminophthalic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
344 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Nc1ccc(C(O)=O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
OXSANYRLJHSQEP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable