Principaux documents
122513
Sigma-Aldrich
2-Amino-3-hydroxypyridine
98%
Synonyme(s) :
2-Amino-3-pyridinol
25 G
113,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
113,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Beilstein:
109868
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
eCl@ss :
39151903
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
168-172 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ncccc1O
InChI
1S/C5H6N2O/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H,(H2,6,7)
Clé InChI
BMTSZVZQNMNPCT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-Amino-3-hydroxypyridine forms complexes with number of transition metals. It inhibits the corrosion of aluminium and copper in acidic solutions[1]. It undergoes condensation with 2-hydroxy-1-naphthaldehyde and 2-hydroxybenzaldehyde to form Schiffs bases[2]. It is useful in the preparation of clinical anti-inflammatory analgesics[1].
Application
2-Amino-3-hydroxypyridine was used as reagent in reaction of dimethyl acetylenedicarboxylate and triphenylphosphine to yield functionalized coumarins and 1,4-oxazines[3].
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
1 H NMR, IR and UV/VIS Spectroscopic Studies of Some Schiff Bases Derived From 2-Aminobenzothiazole and 2-Amino-3-hydroxypyridine.
Issa RM, et al.
J. Chin. Chem. Soc., 55(4), 875-884 (2008)
Synthesis and characterization of some transition metal complexes of 2-amino-3-hydroxypyridine and its application in corrosion inhibition.
Mostafa SI and El-Maksoud SA.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 129(5), 455-466 (1998)
Vinyltriphenylphosphonium salt mediated synthesis of 1, 4-benzoxazine and coumarin derivatives.
Yavari I, et al.
Tetrahedron, 58(34), 6895-6899 (2002)