284572
4-Aminobenzamide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
181-183 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clé InChI
QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1