147753
4-Aminobenzonitrile
98%
Synonyme(s) :
4-Cyanoaniline
36,50 €
About This Item
36,50 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
solid
Pf
83-85 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,9H2
Clé InChI
YBAZINRZQSAIAY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves