467707
3-Fluorophthalic anhydride
95%
58,40 €
About This Item
58,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
158-161 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
anhydride
ester
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1cccc2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H3FO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(11)12-7(4)10/h1-3H
Clé InChI
WWJAZKZLSDRAIV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves