Principaux documents
156884
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic anhydride
98%
Synonyme(s) :
3-Nitrophthalic acid anhydride, 4-Nitro-2-benzofuran-1,3-dione, 4-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
5 G
36,50 €
25 G
57,80 €
36,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
36,50 €
25 G
57,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H3NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.11
Beilstein:
179963
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
36,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H3NO5/c10-7-4-2-1-3-5(9(12)13)6(4)8(11)14-7/h1-3H
Clé InChI
ROFZMKDROVBLNY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactions with aminoquinazolinones yield phthalimidoquinazolinones.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
J. Serb. Chem. Soc., 57, 629-629 (1992)
Koichiro Teshima et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 47(3), 560-566 (2008-03-04)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method following chemical derivatization with 3-nitrophtalic anhydride was developed for the simultaneous determination of farnesol and geranylgeraniol in rat liver and testis. One analogue compound of the analytes, n-pentadecanol, was used as an internal
M Pawlowska et al.
Journal of chromatography. A, 666(1-2), 485-491 (1994-04-22)
New pre-column derivatizing reagents: phthalic anhydride, 3-nitrophthalic anhydride, diphenic anhydride, 1,8-naphthalic anhydride and diphenylmaleic anhydride have been developed for resolving chiral compounds having amine groups. Although all of these agents produce derivatives with high molar absorptivities, the later two also
Mauro Vieira de Almeida et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 55(2), 223-226 (2007-02-03)
Fourteen thalidomide analogs bearing two phthalimido units were prepared in high yields (83-94%) by condensation of different diamines with phthalic or 3-nitrophthalic anhydride. An in vitro investigation of the compounds as inhibitors of the TNF-alpha production was performed. The inhibition