Principaux documents
510033
Sigma-Aldrich
Nickel de Raney®
W.R. Grace and Co. Raney® 2400, slurry, in H2O, active catalyst
Synonyme(s) :
Ni de Raney, Nickel spongieux
100 G
58,70 €
500 G
142,00 €
58,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
58,70 €
500 G
142,00 €
About This Item
Formule linéaire :
AlNi
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
slurry
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Fabricant/nom de marque
W.R. Grace and Co. Raney® 2400
Concentration
in H2O
Chaîne SMILES 
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Clé InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Utilisé comme agent réducteur pour l′hydrogénation de composés organiques, par exemple l′hydrogénation de nitriles en amines, la réduction de groupes aromatiques pour donner les composés saturés correspondants, l′hydrogénation de β-cétoesters, la réduction d′amination. Également utilisé pour la 3-alkylation de l′oxindole avec un alcool, le couplage d′Ullmann et les réactions de déshalogénation.
Informations légales
Raney is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Marilia O S Seijo et al.
Journal of dental education, 77(5), 648-655 (2013-05-10)
Including students' perceptions in the educational process is considered a key component in monitoring the quality of academic programs. This study aimed to evaluate the concept of one's learning experience in endodontic teaching from the perspective of a group of
A J Feilzer et al.
Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 120(6), 335-341 (2013-07-19)
Orally applied metal alloys can cause undesirable physical effects. A distinction needs to be made in this respect between local and systemic reactions and toxic and immunological reactions. A case is presented which illustrates this problem. In this case, the
Fariborz Amini et al.
International journal of orthodontics (Milwaukee, Wis.), 24(1), 43-44 (2013-06-05)
In this report, we present an uncomplicated approach to overcome lingual rolling of mandibular molars during orthodontic treatment, by using rectangular NiTi arch wire in twist fashion through the molar tube. The sequential steps of the twist manoeuvre on a
Palatally anchored maxillary molar mesialization using the mesialslider.
Benedict Wilmes et al.
Journal of clinical orthodontics : JCO, 47(3), 172-179 (2013-05-11)
Picture of the month. Allergic contact dermatitis to nickel-containing dental work.
Emma F Johnson et al.
JAMA pediatrics, 167(6), 581-582 (2013-06-05)
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Is it in a septum sealed bottle or open to bottle? Basically I am asking if I need a needle or would just a flat tip work? All work will be done in N2 glove bag.
    1 answer
    1. This product is packaged under nitrogen in HDPE bottles with screw caps. This item is prepared as a slurry of Raney 2400 Nickel in water as the material is unstable in the dry form. Handling in a glove bag or box is not required, but may minimize the possibility of evaporation or drying.
      Helpful?
  2. What is the bulk density of Raney® 2400 Nickel, Product 510033?
    1 answer
    1. According to the manufacturer, the bulk density is about 15-17 lbs/gallon.
      Helpful?
  3. What is the composition of the Raney® 2400 Nickel, Product 510033?
    1 answer
    1. According to the manufacturer, the Raney® 2400 Nickel contains about >81.0% nickel, 6.0-13.0% aluminum, 2.0-3.0% iron, and 2.0-3.0% chromium.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. In what applications can Raney® 2400 Nickel, Product 510033, be used?
    1 answer
    1. It is typically used as a hydrogenation catalyst for nitrile, olefin and nitro group reductions.
      Helpful?
  6. What is the particle size of the Raney® 2400 Nickel, Product 510033, solid that is used in the slurry?
    1 answer
    1. The particle size is expected to be between 25-55 microns.
      Helpful?
  7. What is the pH of the Raney® 2400 Nickel, Product 510033?
    1 answer
    1. The pH of the water layer is expected to be in the range of 8.5-12.5.