Principaux documents
577995
Sigma-Aldrich
Nickel
nanopowder, <100 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Nickel nanoparticles
5 G
72,60 €
72,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
72,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Ni
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
72,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Résistivité
6.97 μΩ-cm, 20°C
Taille moy. des particules
<100 nm
pb
2732 °C (lit.)
Pf
1453 °C (lit.)
Densité
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES 
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Application
Nickel nanopowder is a magnetic material, which has a variety of usages such as:
  • catalytic applications[1]
  • hydrogen transfer reactions[2]
  • contrasting agent in biological systems[3]
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 7
1 of 7
Nickel powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 500&#160;g, purity 99.8%
GF67774933
Nickel
Nickel powder, mean particle size (fsss) 3-7 micron, weight 100&#160;g, purity 99.8%
GF76122884
Nickel
Nickel powder, max. particle size 45 micron, weight 500&#160;g, purity 99.5+%
GF00232816
Nickel
Nickel powder, max. particle size 150 micron, weight 200&#160;g, high purity 99.99+%
GF11817907
Nickel
Iron/nickel powder, 45 max. part. size (micron), Fe58%/Ni42%, weight 50&#160;g, condition atomized
GF83913655
Iron/nickel
Nickel nanoparticles in hydrogen transfer reactions
Alonso F, et al.
Accounts of Chemical Research, 44(5), 379-391 (2011)
Nickel nanoparticles obtained by a modified polyol process: synthesis, characterization, and magnetic properties
Couto GG, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 311(2), 461-468 (2007)
E R Leite et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 2(1), 89-94 (2003-08-12)
Here we describe a new route for the synthesis of nanometric Ni particles embedded in a mesoporous silica material with excellent potential for catalytic applications. Mesoporous silica with a surface area in the range of 202-280 m2/g, with narrow pore
The shaping movement: fifth-generation technology.
Clifford J Ruddle et al.
Dentistry today, 32(4), 94-94 (2013-05-11)
Ornella Valenti et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 19(3), 658-674 (2008-07-18)
The prefrontal cortex receives multiple inputs from the hippocampal complex, which are thought to drive memory-guided behavior. Moreover, dysfunctions of both regions have been repeatedly associated with several psychiatric disorders. Therefore, understanding the interconnections and modulatory interactions between these regions
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.