Principaux documents
8.03548
Sigma-Aldrich
Dipropylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Dipropylamine
100 ML
28,50 €
500 ML
34,50 €
1 L
45,70 €
20 KG
514,00 €
28,50 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
28,50 €
500 ML
34,50 €
1 L
45,70 €
20 KG
514,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2)2NH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
205-565-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
28,50 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
38 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
260 °C
Puissance
925 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-9.3 % (v/v)
pb
105 °C/1013 hPa
Pf
-63 °C
Température de transition
flash point 7 °C
Solubilité
35 g/L (experimental)
Densité
0.74 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CCC)CCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-7-6-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
WEHWNAOGRSTTBQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.738 - 0.740
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup