221678
Nickel de Raney®
W.R. Grace and Co. Raney® 2800, slurry, in H2O, active catalyst
Synonyme(s) :
Nickel spongieux
Forme
slurry
Composition
Ni, ≥89%
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Fabricant/nom de marque
W.R. Grace and Co. Raney® 2800
Concentration
in H2O
Impuretés
6-9% Al
Taille des particules
20-60 μm
pH
8.5-12.0
Chaîne SMILES
[Al].[Ni]
InChI
1S/Al.Ni
Clé InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.