Documents
8.06749
Sigma-Aldrich
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
Synonyme(s) :
Nickel-aluminium alloy
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
1460 °C
Densité
4.3 g/cm3
Masse volumique apparente
2850 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Al.Ni
Clé InChI
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.