Principaux documents
499463
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2ZnBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Concentration
0.5 M in THF
Densité
1.015 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Br[Zn]Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6Br.BrH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
OTAVRODKVBEMEE-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup