710326
(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)zinc bromide
0.6 M in THF
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Concentration
0.6 M in THF
Densité
0.992 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[Zn]CC1OCCO1
InChI
1S/C4H7O2.BrH.Zn/c1-4-5-2-3-6-4;;/h4H,1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
LOJRLQRGBKTHDB-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F
Point d'éclair (°C)
-30 °C