Documents
754595
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrazine
97%
Synonyme(s) :
Bromopyrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.580
Densité
1.757 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
Clé InChI
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
198.0 °F
Point d'éclair (°C)
92.2 °C