476099
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
97%
Synonyme(s) :
1-Isothiocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Isothiocyanato-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylphenyl isothiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
81 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
39-43 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NS/c9-8(10,11)6-1-3-7(4-2-6)12-5-13/h1-4H
Clé InChI
DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges