161756
Bromomethyl methyl ether
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
1-Bromomethyl methyl ether, Bromomethoxymethane, Methoxymethyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.456 (lit.)
Point d'ébullition
87 °C (lit.)
Densité
1.531 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COCBr
InChI
1S/C2H5BrO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
JAMFGQBENKSWOF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup